Documentos Principais
18542
Supelco
Cyclohexanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Fórmula linear:
C6H11OH
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Beilstein:
906744
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
0.98 mmHg ( 25 °C)
temperatura de autoignição
572 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
12.25 %
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
160-161 °C (lit.)
pf
20-22 °C (lit.)
densidade
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
chave InChI
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)