150695
Perchloric acid solution
0.1 M in glacial acetic acid, for 3S adapter technology
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
concentração
0.0995-0.1005 M
0.1 M in glacial acetic acid
técnica(s)
titration: suitable
volume
1 L
1000 mL
pH
0.1 (20 °C)
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
chave InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
An intelligent packaging solution protected with originality seal.
Reagent information is transferred via RFID from reagent bottle to titrator.
3S reagents are compatible only with the Metrohm Omnis titration platform.
Please see here SigmaAldrich.com/3S
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
40 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
3S is an intelligent packaging solution protected with an originality seal. The cap provides information via Radio-frequency identification or RFID, enabling automated data transfer between the reagent and titration instrument. Intelligent communication for improved performance.