13141-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 80/100 Porapak N support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Materiais
brass fittings
stainless steel column
fabricante/nome comercial
Agilent
Parâmetros
0-190 °C temperature (isothermal or programmed)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
matriz
80/100 Porapak N support
Grupo ativo da matriz
none phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with Agilent Configuration A
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)