13014-U
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 20% Sebaconitrile, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 2.0 ft (0.61 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
2.0 ft (0.61 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
matriz
80/100 Chromosorb P AW support
Grupo ativo da matriz
20% Sebaconitrile phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with Agilent Configuration A
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Lungs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)