11809
Coated GC Packing
phase 1% SP®-1510, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g
About This Item
embalagem
bottle of 15 g
Nível de qualidade
Parâmetros
60-230 °C temp. range
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
60/80 Carbopack B support
Grupo ativo da matriz
1% SP®-1510 phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for analyte group Industrial solvents
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)