11045
GC Stationary Phase
phase Diethylene glycol succinate (DEGS), bottle of 25 g
About This Item
Produtos recomendados
Agency
meets requirements for USP G4
embalagem
bottle of 25 g
Parâmetros
temp. range at 20-200 °C
20-200 °C temp. range
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Grupo ativo da matriz
Diethylene glycol succinate (DEGS) phase
solubilidade
acetone: soluble
tipo de coluna
packed GC
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)