ZRB3127
Anti-CHD4 Antibody, clone 1C17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
ATP-dependent helicase CHD4, CHD-4, Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C17, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 218 kDa
observed mol wt ~240 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine, sheep, monkey, feline, horse
embalagem
antibody small pack of 25
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... CHD4(1108)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Raji cell nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected CHD4 in Raji cell nuclear extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000-10,000 dilution from a representative lot detected CHD4 in lysates from C6 and NIH/3T3 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CHD4 in human stomach cancer tissue sections and human small intestine tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CHD4 in NIH/3T3 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound with CHD4 peptide at least ten thousand-fold (10,000X) higher than with the non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2