ZRB2867
Anti-RAP1A Antibody, clone 1K15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
C21KG, EC:3.6.5.2, G-22K, GTP-binding protein smg p21A, Ras-related protein Krev-1, Ras-related protein Rap-1A
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1K15, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 20.99 kDa
observed mol wt ~20 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... RAP1A(5906)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HDLM-2 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected RAP1A in HDLM-2 cell lysate.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected RAP1A in one million HDLM-2 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected RAP1A in HDLM-2 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound RAP1A peptide with at least one thousand-fold (1,000X) higher than with non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)