ZRB2827
Anti-FRS2/SNT-1 Antibody, clone 1C19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
FGFR substrate 2, FGFR-signaling adaptor SNT, Fibroblast growth factor receptor substrate 2, Suc1-associated neurotrophic factor target 1 (SNT-1)
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C19, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 57.03 kDa
observed mol wt ~65 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
sequência de epítopo
Internal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... FRS2(10818)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected FRS2/SNT-1 in SH-SY5Y cell lysate.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected FRS2/SNT-1 in one million SH-SY5Y cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound FRS2/SNT-1 peptide with at least ten thousand-fold (10,000X) higher than with non-specific control peptide.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected FRS2/SNT-1 in human kidney tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected FRS2/SNT-1 in A-431 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)