ZRB2782
Anti-Gephyrin Antibody, clone 1D12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Domain E, E-domain, EC:2.10.1.1, GPH, KIAA1385, MPT Mo-transferase, Molybdopterin molybdenumtransferase
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D12, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 80 kDa
observed mol wt ~95 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
amphibian, monkey, rabbit, avian
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... GPHN(10243)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Neuro-2a cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Gephyrin in Neuro-2a cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000-10,000 dilution from a representative lot detected Gephyrin in rat brain lysates and Myc/DDK-tagged recombinant human Gephyrin.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: Serial dilutions from a representative lot detected Myc/DDK-tagged recombinant human Gephyrin.
Affinity Binding Assay Analysis: The binding affinity of this antibody to Gephyrin peptide was at least ten thousand-fold (10,000X) higher than that obtained with the non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)