ZRB2740
Anti-CD43 Antibody, clone 1O6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Anti-MCT8/SLC16A2 Antibody, clone 1I9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, CD43, GALGP, GPL115, Galactoglycoprotein, Leukocyte sialoglycoprotein, Leukosialin, Sialophorin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1O6, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 40.32 kDa
observed mol wt ~80 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, rat, human
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... SPN(6693)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in EL4 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CD43 in EL4 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD43 in lysates from Raji cells, Human spleen tissue, and Rat spleen tissue,and His-tagged recombinant fragment of Human CD43.
Affinity Binding Assay: vA representative lot of this antibody bound CD43 peptide with a KD of 2.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD43 in Human spleen tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CD43 in Raji cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected CD43 in one million Raji cells and Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC)..
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1