ZRB2724
Anti-CD86 Antibody, clone 2H2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Activation B7-2 antigen, B70, BU63, CD28LG2, CTLA-4 counter-receptor B7.2, FUN-1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H2, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 38 kDa
observed mol wt ~55 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... CD86(942)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with MCF-7.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected CD86 in MCF-7 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected CD86 in human spleen tissue lysate and a 1:50,000 dilution detected T7/HIS-tagged, human recombinant CD86.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD86 in human tonsil tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CD86 in one million human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound CD86 peptide with at least one thousand-fold (1,000X) higher than with non-specific control peptide.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CD86 in HDLM-2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)