ZRB2606
Anti-HSPG2 Antibody, clone 1M17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Basement membrane-specific heparan sulfate proteoglycan core protein, HSPG, PLC, Perlecan
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
recombinant monoclonal
descrição
clone 1M17
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 469 kDa
observed mol wt ~470 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, rat
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... HSPG2(3339)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected HSPG2 in lysate from Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected HSPG2 in lysates from SH-SY5Y and HeLa cells and Rat heart tissue.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound HSPG2 peptide with a KD of 1.1 x 10-9 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected HSPG2 in HT-29 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: 1:100 from a representative lot detected HSPG2 in Human kidney tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1