ZRB2573
Anti-CXCR5 Antibody, clone 1G22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Burkitt lymphoma receptor 1, C-X-C chemokine receptor type 5, CD185, CXC-R5, CXCR-5, MDR-15, Monocyte-derived receptor 15
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G22, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 41.96 kDa
observed mol wt ~46 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... CXCR5(643)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in Raji cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected CXCR5 in Raji cells.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CXCR5 in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) co-stained with CD19APC .
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound CXCR5 peptide with a KD of 1.5 x 10-7 in an affinity binding assay.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected CXCR5 in HL-60 cell lysate.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)