ZRB2569
Anti-CSF-1R/CD115 Antibody, clone 1F6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
CSF-1 receptor, Proto-oncogene c-Fms
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F6, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 107.98 kDa
observed mol wt ~110 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey
embalagem
antibody small pack of 25
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... CSF1R(1436)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in K-562 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CSF-1R/CD115 in K-562 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CSF-1R/CD115 in Human tonsil lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CSF-1R/CD115 in K-562 cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CSF-1R/CD115 in THP-1 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CSF-1R/CD115 in Human tonsil tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound CSF-1R/CD115 peptide with a KD of 4.3 x 10-9 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)