ZRB2511
Anti-AMH/MIS Antibody, clone 2G11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Anti-Muellerian hormone (AMH), MIF, Muellerian-inhibiting substance
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G11, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 59.19 kDa
observed mol wt ~59 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey, sheep, feline, bovine, porcine, horse, canine
embalagem
antibody small pack of 25
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... AMH(268)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in mouse testis tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected AMH/MIS in mouse testis tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected AMH/MIS in mouse ovary tissue lysate.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected AMH/MIS in human ovary tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected AMH/MIS in human ovary tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound with AMH/MIS peptide at least ten thousand-fold (10,000X) higher than with the non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2