ZRB2176
Anti-MZB1 Antibody, clone 1J15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Marginal zone B- and B1-cell-specific protein;Mesenteric estrogen-dependent adipose 7;MEDA-7;Plasma cell-induced resident endoplasmic reticulum protein;Plasma cell-induced resident ER protein;pERp1;Proapoptotic caspase adapter protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1J15, recombinant monoclonal
descrição
1J15 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 20.69 kDa
observed mol wt ~18 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MZB1(51237)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Daudi cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MZB1 in Daudi cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MZB1 in Raji, Ramos, PBMC, HEK293T, and HeLa cell lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MZB1 in human tonsil tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MZB1 in Raji cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant human MZB1 protein with a KD of 1.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)