ZRB1601
Anti-GATA4 Antibody, clone 1K15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Anti-RelB Antibody, clone 1M14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, GATA-binding factor 4, Transcription factor GATA-4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1K15, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 44.57 kDa
observed mol wt ~52 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, rat, human
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... GATA4(2626)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GATA4 in HEK293 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GATA4 in lysates from U2OS, NIH3T3, and PC12 cells and His/T7-tagged recombinant fragment of Human GATA4.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GATA4 in HepG2 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GATA4 in Human testis tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected GATA4 in one million U2OS cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound GATA-4 peptide with a KD of 7.3 x 10-9 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)