ZRB1595
Anti-IKKβ Antibody, clone 2N22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit beta;EC:2.7.11.10;I-kappa-B-kinase beta;IKK-B;IKK-beta;IkBKB;I-kappa-B kinase 2;IKK2;Nuclear factor NF-kappa-B inhibitor kinase beta;NFKBIKB;Serine/threonine protein kinase IKBKB
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2N22, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 86.56 kDa
observed mol wt ~90 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine, monkey
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in A549 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected IKKβ in A549 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected IKKβ in HepG2, L6, and NIH3T3 cell lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound IKKb with a KD of 7.9 x 10-8 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: Various dilutions of this antibody detected IKKβ in ELISA application.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)