ZRB1553
Anti-phospho-mTOR-(Ser2448) Antibody, clone 1C22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Serine/threonine-protein kinase mTOR;EC:2.7.11.1;FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1;FKBP12-rapamycin complex-associated protein;Mammalian target of rapamycin;Mechanistic target of rapamycin;Rapamycin and FKBP12 target 1;Rapamy
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C22, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 288.89 kDa
observed mol wt ~250 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer2448)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from NIH3T3 cells treated with insulin.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected mTOR phosphorylated on serine 2448 in NIH3T3 cells, overnight serum stared and treated with insulin (500 nM for 15 min.).
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected phospho-mTOR-(Ser2448) in lysate from HEK293 cells overnight serum starved and treated with EGF (50 ng/mL; 10 min).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-mTOR-(Ser2448) in human prostate cancer and human stomach cancer tissue sections.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in a lysate from NIH3T3 cells treated EGF (50 ng/mL; 10 min) was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-mTOR-(Ser2448) in HEK293 cells overnight serum starved and treated with EGF (50 ng/mL; 10 min)..
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)