ZRB1434
Anti-phospho-Chk2-Thr68 Antibody, clone 1B17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B17, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 60.92 kDa
observed mol wt ~60 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr68)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with UV light.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Checkpoint kinase 2 (Chk2) in lysate from HeLa cells treated with UV light (50 milli Joules followed by recovery of 1 h), but not in untreated cells.
Tested applications
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in lysate from UV light treated HeLa cells was prevented by pre-blocking of a representative lot with the phosphorylated Chk2-Thr68 peptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-Chk2-Thr68 in human colon cancer tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-Chk2-Thr68 in HeLa cells treated with UV light.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound phospho-Chk2-Thr68 peptide with a KD of 2.5 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)