ZRB1288
Anti-ANKRD11 Antibody, clone 1H14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Ankyrin repeat domain-containing protein 11;Ankyrin repeat-containing cofactor 1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H14, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 297.91 kDa
observed mol wt ~200 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ANKRD11 in HeLa cell nuclear extract.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected ANKRD11 in A431 cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ANKRD11 in human testis tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound ANKRD11 recombinant fragment with a KD of 2.9 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected ANKRD11 in HeLa cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)