ZMS1171
Anti-Oct-4 Antibody, clone 10H11.2 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
OTF-3, Oct-3, Octamer-binding protein 3, Octamer-binding protein 4, Octamer-binding transcription factor 3, POU domain class 5, transcription factor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10H11.2, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in NTERA2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Oct-4 in NTERA2 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected Oct-4 in Neuro2a cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Oct-4 in NTERA2 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Oct-4 in one million NTERA2 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Oct-4 in Human seminoma tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)