Z768618
Nalgene® square graduated media bottle
without cap, PET, sterile, capacity 1000 mL
Sinônimo(s):
media storage bottle, square plastic bottle
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PET
square bottle
Junta
Joints threaded neck (38-430)
esterilidade
sterile
Características
graduations
without cap
embalagem
pack of 24 ea (2 x pack of 12)
fabricante/nome comercial
Nalgene® 342044-1000 (USA)
Nalgene® 842044-1000 (European)
capacidade
1000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Has molded-in graduations and neck-ring.
- Non-cytotoxic, non-hemolytic, and non-pyrogenic.
- Exhibits exceptional gas barrier properties.
- Gamma irradiated to 10^-6 to achieve sterility assurance level (SAL).
- Composed of material free from ADC (animal derived component).
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)