Z765562
Tube rack for Benchmixer™ XL multi-tube vortexer
Holds 50 x 12 mm tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
Produtos recomendados
Características
Holds 50 x 12 mm tubes
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BV1010-12
Categorias relacionadas
Descrição geral
Benchmixer XL vortexer head adapters to hold multiple tubes.
This rack enables use of 50 x 12 mm tubes in the BenchMixer™ XL heavy-duty hands-free mixing vortex mixer. Ideal for the QuEChERS pesticide analysis method.
Informações legais
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)