Z764906
CryoFile® freezer box, for batching and storing cryogenic vials or ampules
blue
Sinônimo(s):
freezer containers, storage boxes, storage containers
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cardboard (Water repellent)
Características
Holds 81 x 1.2-2 mL tubes
embalagem
pkg of 15 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W651604
técnica(s)
cryopreservation: suitable
C × L × A
130 mm × 130 mm × 52 mm
cor
blue
Descrição geral
The box withstands cryogenic temperatures to 196°C.
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)