Z757802
Sartorius filter pipette tips
volume range 5-300 μL, sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96tips)
Sinônimo(s):
filter pipette tips, pipetting tips, pipettor tips
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless
polypropylene (Virgin)
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
filter
embalagem
pack of 960 ea (10 racks of 96tips)
fabricante/nome comercial
Sartorius 790301F
volume máximo
300 μL
faixa de volume
5-300 μL
volume
5—300 μL
tipo de ligação
low binding surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
These tips have more space between the sample and the filter than conventional filter tips so you do not need to worry about the sample touching the filter whatever the pipetting technique or type of liquid.
Benefits:
- Pipette foaming liquids like buffers and proteins
- Pipette solvents
- Reverse pipetting
- Multiple dispensing functions of electronic pipettes
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)