Z756990
BRAND® PD-Tip
maximum volume 10.0 mL, non-sterile
Sinônimo(s):
pipette tips, pipettor tips, syringe tips
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless
polypropylene
Agency
according to DIN 12 650
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 100 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
BRAND 702407
volume máximo
10.0 mL
volume
10.0 mL
Descrição geral
PLASTIBRAND PD-Tips fit with:
- HandyStep® electronic, Gilson® Repetman, Rainin AutoRepTM E (automatic tip recognition), HandyStep, Rainin AutoRep M, Eppendorf® Multipette® 4780 and EDOS® 5221
- PD-Tips are made from high-quality materials (cylinder: PP/piston: PE-HD, 0.1 mL: LCP)
- An adapter is supplied standard for 25 mL and 50 mL
Características e benefícios
- Dispense with ease – even critical media
- Save time with automatic size detection
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)