Documentos Principais
Z756504
Microcentrifuge tube-PCR rack, 80 well, reversible
green
Sinônimo(s):
PCR tube racks, rack PCR tubes, tube racks
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
Materiais
green
polypropylene
Características
Holds 80 x 1.5/2 mL tubes
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18845-0004
técnica(s)
PCR: suitable
C × L × A
22.7 cm × 6.7 cm × 2.7 cm
Descrição geral
Perfect for benchtop use or freezer storage, this compact, double-sided polypropylene rack accommodates 0.2 mL thin-walled PCR tubes on one side while the opposite side holds 1.5 mL to 2.0 mL microcentrifuge tubes. 80 wells on each side keep tubes upright in a 5 x 16 array and are numbered for easy sample identification.
  • Rack color assists in sample organization and quick visual identification
  • Molded in handles provide a secure grip for transport
  • Matte side panel accepts tape or direct labeling
  • Can be used for freezer storage down to -80°C (-112°F)
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3