Documentos Principais
Z744246
Wilmad® Single Crystal Mounting Rod
size 4 mm, pack of 1
Sinônimo(s):
EPR Mounting Rod, Supasil Mounting Rod
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Wilmad WG-857-Q
L × C
5 mm × 260 mm
tamanho
4 mm
Descrição geral
These rods are manufactured with the highest grade of synthetic quartz to eliminate E′ center defects and paramagnetic material contaminations.
Aplicação
EPR
Informações legais
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)