Z744224
KDS Legato™ 380 Emulsifier/Homogenizer
AC/DC input 100-240 V, US 3-pin plug
Sinônimo(s):
dosing pump, infusion pump, withdrawal pump
About This Item
Características
no. of channels 1 (per pump)
CSA Approved
accuracy ± 0.35%
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
KD Scientific 788380
C × P × A
8.89 cm (3.5 in.) × 25.4 cm (10 in.) × 27.94 cm (11 in.)
volume
0.0005—140 mL
peso
4.9 kg (10.75 lb ), (pump)
Descrição geral
Características e benefícios
- Selectable emulsifying rates
- Selectable volumes
- Adjustable duration – Enter the number of cycles or the total time
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)