Z744105
CoolSafe™ system
to hold, 32 x 5 mL tubes
Sinônimo(s):
Cooling Box, cooling block, dry block, tube cooling block
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
Produtos recomendados
Características
to hold 32 x 5 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech CSAF-4000
Descrição geral
System Includes: 1 CoolSafe Box with Lid, 1 CHAM-1000, One 1ºC and one -10ºC Cool Bricks. Versatile - Designed for 0.2ml tubes (strips or trays), 96-well and 384-well microplates, 0.5ml, 1.5ml, 5ml tubes. Specially Formulated - Cool Bricks maintain a constant temperature (1°C or –10°C) for up to 10 hours.
Aplicação
PCR
Características e benefícios
Cool Bricks maintain a constant temperature (1°C or –10°C) for up to 10 hours.
Informações legais
CoolSafe is a trademark of Diversified Biotech, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)