Documentos Principais
Z743490
Aluminum heating/cooling block
for 5 mL tubes, 32-wells
Sinônimo(s):
dry block, tube cooling block, tube heating block
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Características
for 5 mL tubes, 32-wells
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech CHAM-4000
Descrição geral
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)