Z743367
Direct Thermal Cryo-Tags®
Cryo-Spot, green, diam. 3/8 in., pkg of 4000 roll
Sinônimo(s):
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 4000 roll
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech DTCR-4000-G
Parâmetros
temp. range at 70 to -196 °C
técnica(s)
cryopreservation: suitable
Diâmetro
3/8 in.
cor
green
compatibilidade
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)