Documentos Principais
Z743345
Laser Cryo-Clear® labels
for 1.5 mL tubes, L × W 1.28 in. × 0.5 in., pkg of 1700 pkg
About This Item
Código UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
embalagem
pkg of 1700 pkg
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech CLEAR-170
técnica(s)
cryopreservation: suitable
C × L
1.28 in. × 0.5 in.
Descrição geral
Laser Cryo-Clear® labels
Informações legais
Cryo-Clear is a registered trademark of Diversified Biotech
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)