Documentos Principais
Z742625
Tube-O-DIALYZER Floats
for Micro Tube-O-DIALYZER
About This Item
Código UNSPSC:
41123100
NACRES:
NB.24
Características
for Micro Tube-O-DIALYZER
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
G-BioSciences 786-141F
Descrição geral
Designed for dialysis in Tube-O-Tanks or a beaker
Replacement ”Tube-O-DIALYZER” floats
Informações legais
Tube-O-DIALYZER is a trademark of Geno Technology, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)