Documentos Principais
Z741666
Sartorius extended length pipette tips
rack of, volume range 50-1,200 μL, sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
50—1250 μL
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
embalagem
pack of 960 ea (Refil)
rack of
fabricante/nome comercial
Sartorius 791211
volume máximo
1.2 mL
ponta C
90 mm
faixa de volume
50-1,200 μL
volume
50—1250 μL
Descrição geral
Perfect tip fitting and sealing to the pipetter results in the best possible accuracy and precision. Compatible with Optiload feature in Biohit Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)