Documentos Principais
Z741658
Pipetting Reagent Vessel
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
polypropylene
embalagem
pack of 16
fabricante/nome comercial
Sartorius 783500
capacidade
120 mL
Descrição geral
Made of polypropylene, the autoclavable and durable reagent vessel is chemically resistant to all common reagents. It is especially useful with all multichannel pipettes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)