Documentos Principais
Z723525
Hettich® ROTINA 420/420R centrifuge
ROTINA 420, AC/DC input 240 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.22
entrada CA/CC
, Schuko plug
, UK plug
Características
CE compliant
cooling: no
fabricante/nome comercial
Hettich 4701
Parâmetros
15000 rpm
24400 rpm
técnica(s)
centrifugation: suitable
A × L × P
423 mm (17 in.) × 506 mm (20 in.) × 650 mm (25.5 in.)
peso
81 kg (179 lb)
Descrição geral
  • Available in non-refrigerated (420) and refrigerated (420R) versions
  • Maximum capacity of: 4 x 600 mL, 52 x 15 mL conical tubes, 84 blood/urine tubes or 16 microtiter plates
  • Noise Dampening Technology
  • Self diagnostic testing
  • 98 user defined programs
Embalagem
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)