Documentos Principais
Z707406
ThinSeal film
non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Materiais
polyester film
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Excel Scientific 100-THIN-PLT
técnica(s)
ELISA: suitable
Comprimento
141 mm
L × C
7.94 cm × 14.1 cm
Largura
79.4 mm
Descrição geral
Semi-pierceable, and leaves minimal residue. Polyester films just 25 μm thick, clearer and marginally pierceable with single-channel pipettes for sample recovery. Dimensions are 54.0 mm x 141.0 mm.
Informações legais
ThinSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)