Z663360
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
label for 0.2 mL PCR tube, W × L 38.10 mm × 17.28 mm, polyester
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
polyester
white
embalagem
roll of 750 labels
fabricante/nome comercial
Brady PTL-108-461
disponibilidade
available only in EU
técnica(s)
PCR: suitable
L × C
38.10 mm × 17.28 mm
Informações legais
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)