Key Documents
Z663018
Kern EW series Toploader balances
weighing capacity 150 g, resolution: 0.002 g, linearity: ±0.003 g
Sinônimo(s):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
entrada CA/CC
230 V
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern EW 150-3M
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade de pesagem faixa de medição
150 g, resolution: 0.002 g, linearity: ±0.003 g
L × profundidade × A
180 mm × 230 mm × 85 mm
diâmetro da plataforma
110 mm
peso
2 kg
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Large LCD display
  • Capacity display
  • Protective working cover
  • Test weight
  • 3 years warranty