Z659355
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
cooling vessel KG 3 for use with HD 2070 and HD 2200 homogenizers
Sinônimo(s):
sonication vessel
About This Item
Código UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.74
Materiais
glass
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bandelin 536
disponibilidade
available only in EU
volume × D.I. × A
15 mL × 20 mm × 65 mm
Descrição geral
Cooling vessel KG for sonication of temperature-sensitive samples. The cooling jacket allows temperature control using liquid coolants during sonication.
Características e benefícios
- Simultaneous sound and cooling
- Optimal process observation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)