Z646458
BRAND® PD-Tip
maximum volume 12.5 mL, BIO-CERT®
About This Item
Materiais
colorless
Agency
according to DIN 12 650
esterilidade
sterile
Características
ATP free
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
includes adapter: no
embalagem
pack of 100 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
BRAND 702692
volume máximo
12.5 mL
Descrição geral
PLASTIBRAND PD-Tips fit with:
- HandyStep® electronic, Gilson® Repetman, Rainin AutoRepTM E (automatic tip recognition), HandyStep, Rainin AutoRep M, Eppendorf® Multipette® 4780 and EDOS® 5221
- PD-Tips are made from high-quality materials (cylinder: PP/piston: PE-HD, 0.1 mL: LCP)
- An adapter is supplied standard for 25 mL and 50 mL
Características e benefícios
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Protocolos
This video shows how-to insert and remove tips from the HandyStep® electronic repeating pipette.
The video describes about Using Adapters with Large Volume BRAND® PD-Tip Syringe Tips