Documentos Principais
Z640069
Eppendorf® epT.I.P.S. standard
volume range 0.1-10 μL
Sinônimo(s):
pipetting tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
fabricante/nome comercial:
Eppendorf® 0030 000.811
Eppendorf® 022492004
Comprimento:
34 mm
volume máximo:
10 μL
faixa de volume:
0.1-10 μL
esterilidade:
non-sterile
Características:
barrier: no
embalagem:
pack of 1000 ea (2 bags of 500 tips)
Materiais
gray
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 1000 ea (2 bags of 500 tips)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030 000.811
Eppendorf® 022492004
Comprimento
34 mm
volume máximo
10 μL
faixa de volume
0.1-10 μL
Descrição geral
Bulk packed in re-sealable bags.
200 μL, 300 μL and 1000 μL tips are color coded, yellow, orange and blue respectively.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)