Documentos Principais
Z627038
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
pathlength 10 mm, Suprasil® quartz, spectral range 200-2,500 nm, chamber volume 80 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Materiais
Suprasil® quartz
fabricante/nome comercial
Hellma 178.710-QS
Parâmetros
200-2,500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
centro da abertura A
20 mm , aperture
volume da câmara
80 μL
percurso óptico
10 mm
método de detecção
photometric
Descrição geral
with 2 screw connectors M 6 X 1 and FEP tubes, aperture 3mm diameter
2 windows polished aperture.
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)