Z369152
Finnpipette® Stepper pipette tips
maximum volume 0.5 mL, sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
0.5 mL
Produtos recomendados
Materiais
colorless
esterilidade
sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
Finn 9404173
volume máximo
0.5 mL
volume
0.5 mL
Descrição geral
Delivers 10-50 μl
Seven sizes, each available in bulk pack or sterile single-wrapped.
Embalagem
Individually wrapped
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)