Z359025
Nalgene® cryogenic vials, System 100
capacity 1 mL
Sinônimo(s):
cryostorage vial, cryovial cryotube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
conical bottom
polypropylene
polypropylene caps
polypropylene tube
silicone gasket
esterilidade
sterile (certified)
sterile; irradiated
Características
External thread
embalagem
pack of 500 ea (20 x 25 ea)
fabricante/nome comercial
Nalgene® 5000-1012
Parâmetros
-150 °C min. temp.
técnica(s)
cryopreservation: suitable
capacidade
1 mL
diâmetro do tubo
11.68 mm
Descrição geral
The silicone seal is manufactured without the talc lubricant, so does not require extra cleaning prior to use.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)