Z337234
BRAND® conical joint stopper, PP
joint: ST/NS 7/16
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS7/16
Características
autoclavable
fabricante/nome comercial
BRAND
Descrição geral
Hollow, with sealing ribs and square grip.
Outras notas
BR144405 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)