Z333905
BRAND® accu-jet® pro pipette controller membrane filters
spare membrane filters 0.2 μm, sterile
Sinônimo(s):
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
esterilidade
sterile
Características
hydrophobic
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 26530
tamanho de poro
0.2 μm pore size
Categorias relacionadas
Descrição geral
The accu-jet®S / pro / macro pipette controller is designed to safeguard your equipment with its robust PP housing and integrated interior membrane that effectively blocks liquid. This protective feature ensures the longevity of your pipette controller while maintaining a clean and safe working environment.
Outras notas
BR26530 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)